Imprimer
Indium ≥99.999% (base métaux), lingot
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14720.09 14720.18
14720.09EA 158 EUR
14720.09 14720.18
Indium ≥99.999% (base métaux), lingot
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Soft white ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
MW: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 156
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971