Imprimer
Gallium métal ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
44418.22 44418.36
44418.22EA 692 EUR
44418.22 44418.36
Gallium métal ≥99.999% (base métaux)
Gallium
Packaged in poylethylene bottle.
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formule: Ga
MW: 69.72 g/mol
Point d'ébullition: 2403
Point de fusion: 29
Densité: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
ONU: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364