Imprimer
Gallium 99,9999 Metals basis, ingot
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10185.18 10185.14
10185.18EA 407 EUR
10185.18 10185.14
Gallium 99,9999 Metals basis, ingot
Gallium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-55-3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formule: Ga
MW: 69.72 g/mol
Point d'ébullition: 2403
Point de fusion: 29
Densité: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
ONU: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364