Imprimer
Gallium 99.99% Trace metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
317990100 317990500
ACRO317990100EA 103 EUR
ACRO317990100 ACRO317990500
Gallium 99.99% Trace metals basis
Gallium
Formule: Ga
MW: 69.72 g/mol
Point d'ébullition: 2403
Point de fusion: 29.7 °C
Densité: 5.9 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
ONU: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %