Imprimer
Gallium 99.9999% Trace metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
193070010 193070050 193070250
ACRO193070010EA 31 EUR
ACRO193070010 ACRO193070050 ACRO193070250
Gallium 99.9999% Trace metals basis
Gallium
Formule: Ga
MW: 69.72 g/mol
Point d'ébullition: 2400 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29.7 °C
Densité: 5.9 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
ONU: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤1 ppm