Imprimer
Aluminium ≥99.9998% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
44327.09 44327.18
44327.09EA 118 EUR
44327.09 44327.18
Aluminium ≥99.9998% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.9998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.14g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321