Imprimer
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43424.GH 43424.HP 43424.FI
43424.GHEA 176 EUR
43424.GH 43424.HP 43424.FI
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321