Aluminium ≥99.9995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
43357.22
43357.14
43357.22EA
319
EUR
43357.22
43357.14
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.54g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa) Point de fusion: 660 °C Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134029 Numéro CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |