Imprimer
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
42324.18 42324.30
42324.18EA 118 EUR
42324.18 42324.30
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321