Imprimer
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
42257.09 42257.18 42257.30
42257.09EA 71.9 EUR
42257.09 42257.18 42257.30
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.07g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321