Imprimer
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Epaisseur: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
40827.KS 40827.KU
40827.KSEA 584 EUR
40827.KS 40827.KU
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Epaisseur: 6.35 mm (0.250 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321