Imprimer
Aluminium ≥99.99% (base métaux), cartouche, Longueur: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
40417.09 40417.18 40417.30
40417.09EA 62.1 EUR
40417.09 40417.18 40417.30
Aluminium ≥99.99% (base métaux), cartouche, Longueur: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈140pc/10g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Evaporation or metallizing source material
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321