Imprimer
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
38366.GA 38366.HC
38366.GAEA 198 EUR
38366.GA 38366.HC
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.03g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321