Imprimer
Aluminium ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14441.G5 14441.G1 14441.G9
14441.G5EA 204 EUR
14441.G5 14441.G1 14441.G9
Aluminium ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321