Imprimer
Aluminium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11374.FI 11374.GH 11374.HP
11374.FIEA 77.1 EUR
11374.FI 11374.GH 11374.HP
Aluminium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321