Imprimer
Aluminium 99+% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11064.G6 11064.H2 11064.H7
11064.G6EA 42.3 EUR
11064.G6 11064.H2 11064.H7
Aluminium 99+% (base métaux), en fils, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99+% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321