Magnésium 99.9+% (sur base traces de métaux), en tournures
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
191080025
191085000
191080100
ACRO191080025EA
160
EUR
ACRO191080025
ACRO191085000
ACRO191080100
Magnésium 99.9+% (sur base traces de métaux), en tournures
Magnésium
Formule:
Mg Point de fusion: 651 °C Point d'éclair: 500 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085308 Numéro CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 ONU: 1869 ADR: 4.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Silver white Turnings |
Assay | ≥99.90 % |
Total trace metal impurities | ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn) |