Imprimer
Magnésium 99,9 Metals basis, rods, Longueur: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 44.7 EUR
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnésium 99,9 Metals basis, rods, Longueur: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnésium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675