Imprimer
Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43298.09 43298.30 43298.18
43298.09EA 88.3 EUR
43298.09 43298.30 43298.18
Magnésium ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnésium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.35g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675