Magnésium 99,9 Metals basis, foil, hard, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
43202.FF
43202.FI
43202.FFEA
222
EUR
43202.FF
43202.FI
Magnésium 99,9 Metals basis, foil, hard, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Magnésium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
Formule:
Mg MW: 24.3 g/mol Point d'ébullition: 1107 Point de fusion: 651 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085308 Numéro CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 ONU: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |