Imprimer
Agitateurs magnétiques, big squid IKAMAG® et colour squid IKAMAG®
Fournisseur: IKA
3671000 3672000
442-0696EA 414 EUR
442-0696 442-0701
Agitateurs magnétiques, big squid IKAMAG® et colour squid IKAMAG®
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs magnétiques à affichage numérique par LED de la vitesse et moteur à commande électronique. Le contrôle de la vitesse se fait par pas de 50 min⁻¹ sur le modèle big squid. Les unités sont faites en matériaux recyclables.
  • Very good chemical resistance due to glass top and synthetic bottom made from polyamide (big squid) and thermoplastic elastomer (colour squid)
  • Electronically controlled motor with infinitely variable speed (colour squid)
  • Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
Other designs and colours are available, please contact your local Avantor office for details.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54.