Imprimer
Lamelles couvre-objets
Fournisseur: MARIENFELD
0117580 0117520 0117650 0117640 0117500 0117530
630-2200EA 406 EUR
630-2200 630-2190 630-2213 630-2204 630-2189 MARI0117530
Lamelles couvre-objets
Lamelles couvre-objet
Hautement recommandées pour les objectifs à grande ouverture numérique.
  • En verre borosilicaté D 263™ M de classe hydrolytique I
Adaptées à la microscopie à fluorescence