Imprimer
Gemfibrozil 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeric acid
461790050 461790250
ACRO461790050EA 61.8 EUR
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079335
Numéro CAS: 25812-30-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %