Imprimer
Citalopram hydrobromide (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
462310010 462310050
ACRO462310010EA 54.4 EUR
ACRO462310010 ACRO462310050
Citalopram hydrobromide (par HPLC)
Citalopram hydrobromide
Formule: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 405.31 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02101306
Numéro CAS: 59729-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 h)
Solubility (1 % in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %