Imprimer
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique
Fournisseur: VWR
VWR® Traceable®
620-1673EA 84.4 EUR
620-1673
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ce thermomètre / horloge / moniteur d’humidité indique simultanément l’heure, la température et l’humidité. Capteurs internes pour l’utilisation dans des hottes et des entrepôts.
  • Fonction d'effacement de la mémoire
  • Mémoire maximale/minimale
  • La mémoire rappelle les lectures les plus élevées et les plus basses
Certifications: Un certificat assure la traçabilité conformément aux normes du NIST. Étalonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Livré avec un certificat d’étalonnage Traceable®, un support intégré et une pile AAA.
RH: humidité relative