Imprimer
VWR®, Tenues pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
113-8810EA 476 EUR
113-8810 113-8812 113-8814 113-8811 113-8813 113-8816 113-8817 113-8819 113-8815 113-8818
VWR®, Tenues pour salles propres
Vêtements à usage unique
Ces tenues à usage unique en SMS non tissé confortable se composent d’une tunique et d’un pantalon. Ils peuvent être utilisés comme sous-vêtements ou vêtements de travail. Compatibles pour une utilisation dans des salles propres ISO de classe 6.
  • Col rond
  • Manches et jambes longues
  • Poignets et chevilles élastiqués
  • Élastique sans latex
Poids : 35 g/m²
Conditionnement: Un kit (1 tunique et 1 pantalon) emballé individuellement. 50 kits par sachet, 2 sachets par boîte, boîte de 100 kits.