Imprimer
Boîtes pour colonies, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 218 EUR
734-2179 734-1342
Boîtes pour colonies, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour dosage biologique
En PS, stériles, avec couvercle. Idéales pour le criblage de grands nombres de colonies dans les expériences de clonage. Les boîtes à profil abaissé sont conçues pour le criblage génomique et le prélèvement de colonies.
  • Utilisables pour la culture de bactéries et de champignons; également adaptées aux dosages de diffusion en gélose
  • Utilisables comme chambre d'humidité pour l'incubation des microplaques MicroWell™
  • Doublées avec papier filtre, également utilisables comme chambre d'incubation pour l'hybridation in situ
  • Grande surface de culture
  • La boîte à profil abaissé s'adapte aux instruments robotisés