Imprimer
Penicillin V potassium salt 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
455230250 455230050
ACRO455230250EA 111 EUR
ACRO455230250 ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Point de fusion: 197…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051771
Numéro CAS: 132-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)