Imprimer
Ethynylestradiol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
461550010 461550050
ACRO461550010EA 113 EUR
ACRO461550010 ACRO461550050
Ethynylestradiol 98%
Ethynylestradiol
Formule: C₂₀H₂₄O₂
Point de fusion: 180…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003690
Numéro CAS: 57-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥97.5 %