Imprimer
Brimonidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
461520010 461522500
ACRO461520010EA 230 EUR
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Formule: C₁₁H₁₀BrN₅
Point de fusion: 235…236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153878
Numéro CAS: 59803-98-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %