Imprimer
Proguanil hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
461430250 461431000
ACRO461430250EA 68.4 EUR
ACRO461430250 ACRO461431000
Proguanil hydrochloride 97%
Proguanil hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClN₅·HCl
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01732193
Numéro CAS: 637-32-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %