Imprimer
Pantoprazole sodium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
460870010 460870050
ACRO460870010EA 47.9 EUR
ACRO460870010 ACRO460870050
Pantoprazole sodium salt hydrate
Pantoprazole sodium salt hydrate
Formule: C₁₆H₁₄F₂N₃NaO₄S·xH₂O
MW: 405.35 g/mol (anhy)
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08704580
Numéro CAS: 718635-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 6 %
Solubility (1 % in water) Clear solution
Titration with HClO4 98 to 102 %