Imprimer
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
460770010 460770050
ACRO460770010EA 34 EUR
ACRO460770010 ACRO460770050
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Diethyl iminodicarboxylate
Formule: C₆H₁₁NO₄
Point d'ébullition: 132…134 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031532
Numéro CAS: 19617-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %