Imprimer
2,4-Dichloroquinazoline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
460730050 460730250
ACRO460730050EA 43.3 EUR
ACRO460730050 ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Point de fusion: 115…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091950
Numéro CAS: 607-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 123 °C
GC ≥97.5 %