Imprimer
Acide mycophénolique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 86.7 EUR
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Acide mycophénolique 98%
Acide mycophénolique
Formule: C₁₇H₂₀O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036814
Numéro CAS: 24280-93-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %