Imprimer
4-Fluorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250 459241000
ACRO459240250EA 59.8 EUR
ACRO459240250 ACRO459241000
4-Fluorobenzoate de méthyle 98%
4-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
Point d'ébullition: 90…92 °C (27hPa)
Densité: 1.192 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017959
Numéro CAS: 403-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %