Imprimer
Iodométhane 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl iodide
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 678 EUR
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
Iodométhane 99% stabilisé
Iodométhane
Formule: CH₃I
Point d'ébullition: 42.5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 2.28 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
ONU: 2644
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper