Imprimer
Chlorure de propionyle 99.5% sans phosgène
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
458970250 458975000
458970250.EA 24.7 EUR
458970250. 458975000.
Chlorure de propionyle 99.5% sans phosgène
Chlorure de propionyle
Formule: C₃H₅ClO
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 1,059 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000745
Numéro CAS: 79-03-8
ONU: 1815
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %