Abacavir sulphate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol hemisulphate
458860010
458860050
ACRO458860010EA
58.1
EUR
ACRO458860010
ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formule:
C₂₈H₃₈N₁₂O₆S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04112763 Numéro CAS: 188062-50-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |