Imprimer
Amorolfine Hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Amorolfin, Ro 14-4767/002, Amorolfine Hydrochloride, Curanail, Loceryl, (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-(4-(tert-pentyl)phenyl)propyl)morpholine hydrochloride, (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine hydrochloride
458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 180 EUR
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine Hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Formule: C₂₁H₃₅NO
Point de fusion: 221…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00903738
Numéro CAS: 78613-38-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %