Imprimer
Ammoniaque 10% (p/p) dans l'eau, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
458680025 458680010
ACRO458680025EA 45 EUR
ACRO458680025 ACRO458680010
Ammoniaque 10% (p/p) dans l'eau, très pur
Ammoniaque
Formule: NH₃
Densité: 0.9 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %