Imprimer
Réactif de Millon detection of Tyrosine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
458541000 458545000
ACRO458541000EA 55.2 EUR
ACRO458541000 ACRO458545000
Réactif de Millon detection of Tyrosine
Réactif de Millon
Densité: 1.4 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147623
Numéro CAS: 10045-94-0
ONU: 2922
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Density 1.2 to 1.5 kg/l
Sensitivity passes test