Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
458530010
458531000
ACRO458530010EA
267
EUR
ACRO458530010
ACRO458531000
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Formule:
C₂₄BF₂₀Li·2.5C₄H₁₀O Point de fusion: 117…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
371162-53-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Melting point | 117 to 122°C |
NMR (19F-NMR) | ≥96.0 % |