Imprimer
Gabapentin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-[1-(Aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid, Neurontin
458020010 458020050 458020250
ACRO458020010EA 34.1 EUR
ACRO458020010 ACRO458020050 ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Point de fusion: 166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865286
Numéro CAS: 60142-96-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %