Imprimer
Fusidic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
458460010 458460050
ACRO458460010EA 97.3 EUR
ACRO458460010 ACRO458460050
Fusidic acid 98%
Fusidic acid
Formule: C₃₁H₄₈O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865135
Numéro CAS: 6990-06-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %