Imprimer
Proadifen hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
457880010 457880050
ACRO457880010EA 210 EUR
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Formule: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055151
Numéro CAS: 62-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %