Imprimer
Acide 4-nitro-o-toluique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 61 EUR
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
Acide 4-nitro-o-toluique 98%
Acide 4-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210697
Numéro CAS: 1975-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %