Imprimer
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
456880050 456880250
ACRO456880050EA 35.4 EUR
ACRO456880050 ACRO456880250
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate 98%
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242856
Numéro CAS: 128074-72-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.0 to 7.0 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %