Imprimer
Acide acétique 25% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
456850050 456850250
ACRO456850050EA 48.3 EUR
ACRO456850050 ACRO456850250
Acide acétique 25% dans l'eau
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 103 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,04 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %