Imprimer
3-Amino-1-méthylpyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
456730050 456730250
ACRO456730050EA 40.6 EUR
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-méthylpyrazole 97%
3-Amino-1-méthylpyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97.12 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C (.5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466340
Numéro CAS: 1904-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %